Learn More
Cytiva Spectrophotomètre Ultrospec™ 8000
Code produit. 11618278
Click to view available options
Type:
PC Ultrospec 8000
Spectrophotomètre UV-Vis
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11618278
Marque: Cytiva 29003611
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Dispose d’une option qui lui donne la possibilité d’accommoder plusieurs utilisateurs avec connexion sécurisée pour protéger les méthodes.
  • Spectrophotomètre UV-visible à double faisceau
  • Utilisé pour l’analyse critique, la recherche sur la pharmacopée
  • Connexion utilisateur sécurisée et contrôle des méthodes
  • Logiciel Dalys CFR
  • Écran couleur tactile
  • Le logiciel d’éditeur d’équations permet d’appliquer des calculs personnalisés aux données mesurées
  • Stockage de données / méthodes de clés USB et connexion USB PC
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR partie 11
Raccordements Câble USB, clé USB
Affichage Écran tactile
Gamme de produits Ultrospec 8000
Bande passante spectrale 1 nm
Type PC Ultrospec 8000
Tension 90 à 250 V
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Alimentation électrique 30 VCA
À utiliser avec (application) Conçu pour répondre aux exigences des analyses critiques et des utilisateurs dans les environnements de recherche sur la pharmacopée
Hauteur (impériale) 17,99 in
Hauteur (métrique) 457 mm
Garantie Instrument 2 ans, lampe 1 an
Précision en longueur d’onde ±0,3 nm
Poids (impériale) 39,68 lb
Poids (métrique) lt; 18 kg
Largeur (impériale) 20,98 in