Learn More
Biochrom Spectrophotomètre UV-visible Ultrospec 9000 avec Bluetooth
Code produit. 11628863
Click to view available options
Wavelength Range:
De 190 à 1100 nm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11628863
Marque: Biochrom 29003619
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’Ultrospec 9000 est un spectrophotomètre UV-visible autonome, haute performance, à double faisceau et à bande passante variable conçu pour fonctionner dans des laboratoires réglementés. Fonctionnalités Bluetooth.
  • Instrument autonome
  • Conforme aux exigences de la pharmacopée
  • Conforme aux règlements 21 CFR partie 11 relatifs à la norme CFR de Datrys (en option)
  • Écran tactile couleur pour un fonctionnement facile
  • Logiciel permettant l’analyse de la longueur d’onde, de la longueur d’onde fixe, des courbes standard, de la cinétique et des méthodes de sciences de la vie préstockées
  • Large gamme d’accessoires et d’options disponibles
Spécification
Précision ± 0,3
Profondeur (métrique) 330mm
Type Bluetooth
Tension 250 V
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Alimentation électrique 90 à 250 V, 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 457mm
Hertz 50/60 Hz