Learn More
Biochrom Spectrophotomètre UV/VIS Ultrospec™ 9000
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre UV-Vis
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Instrument autonome
- Conforme aux exigences de la pharmacopée
- Conforme aux règlements 21 CFR partie 11 relatifs à la norme CFR de Datrys (en option)
- Écran tactile couleur pour un fonctionnement facile
- Logiciel permettant l’analyse de la longueur d’onde, de la longueur d’onde fixe, des courbes standard, de la cinétique et des méthodes de sciences de la vie préstockées
- Large gamme d’accessoires et d’options disponibles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 21 CFR partie 11 |
| Raccordements | Câble USB, clé USB |
| Affichage | Écran tactile |
| Gamme de produits | Ultrospec 9000 |
| Bande passante spectrale | 0,5, 1, 2, 4 nm |
| Type | Spectrophotomètre UV-Vis |
| Tension | 90 à 250 V |
| Wavelength Range | De 190 à 1100 nm |
| Alimentation électrique | 30 VCA |
| À utiliser avec (application) | Fonctionnement dans des laboratoires de haute spécification |
| Afficher plus |