Learn More
Gilac™ Porte-parapluie
Code produit 17958471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17958471 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17958471 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G356641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.89€
    23.16€ / 1 pièces
    Économisez 12.73€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Le porte-parapluie est d'une durabilité exceptionnelle, même en cas d'utilisation intensive.
  • Assiette en plastique réutilisable.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation cyclique intensive.
  • Idéal pour les institutions.
  • Lot de 10.
Spécification
Dimensions Norme
Type de produit Collier de serrage
Largeur (métrique) 225 mm
Couleur Noir