missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Umifenovir hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16426596
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16426596

Marque: Medchem Express HY14904A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Umifenovir hydrochloride is a potent, orally active broad-spectrum antiviral with activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses. Umifenovir hydrochloride is used as an anti-influenza virus agent. Umifenovir hydrochloride could effectively inhibit the fusion of virus with host cells. Umifenovir hydrochloride is an efficient inhibitor of SARS-CoV-2 in vitro. Anti-inflammatory activity.

Umifenovir hydrochloride is a potent, orally active broad-spectrum antiviral with activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses. Umifenovir hydrochloride is used as an anti-influenza virus agent. Umifenovir hydrochloride could effectively inhibit the fusion of virus with host cells. Umifenovir hydrochloride is an efficient inhibitor of SARS-CoV-2 in vitro. Anti-inflammatory activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Umifenovir hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 131707-23-8
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H26BrClN2O3S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (48.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(CSC2=CC=CC=C2)N(C)C3=C1C(CN(C)C)=C(O)C(Br)=C3)OCC.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 513.88
Poids de la formule 513.88
Pourcentage de pureté 99.68%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis