Learn More
Umifenovir hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16486248
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16486248
Marque: Medchem Express HY14904A
MedChemExpress Umifenovir hydrochloride is a potent, orally active broad-spectrum antiviral with activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses. Umifenovir hydrochloride is used as an anti-influenza virus agent. Umifenovir hydrochloride could effectively inhibit the fusion of virus with host cells. Umifenovir hydrochloride is an efficient inhibitor of SARS-CoV-2 in vitro. Anti-inflammatory activity.
Umifenovir hydrochloride is a potent, orally active broad-spectrum antiviral with activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses. Umifenovir hydrochloride is used as an anti-influenza virus agent. Umifenovir hydrochloride could effectively inhibit the fusion of virus with host cells. Umifenovir hydrochloride is an efficient inhibitor of SARS-CoV-2 in vitro. Anti-inflammatory activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Umifenovir hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 131707-23-8
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H26BrClN2O3S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (48.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(CSC2=CC=CC=C2)N(C)C3=C1C(CN(C)C)=C(O)C(Br)=C3)OCC.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 513.88
Poids de la formule 513.88
Pourcentage de pureté 99.68%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.