Learn More
Euro Protection™ Casque forestier non assemblé
Code produit 12007856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12007856 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12007856 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 60790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.30€
    31.38€ / 1 pièces
    Économisez 37.92€
    54% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Certifications/Conformité EN352-3, EN397, 0069/388/158/07/97/0,035
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) 29 cm
Matériau PE
Type de produit Casque forestier
Ventilée Ventilé