Learn More
Tocris Bioscience™ UNC 0224
Code produit 18054222
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18054222 50 mg 50mg
18035212 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18054222 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 3861/50
Potent G9a and GLP inhibitor
Potent G9a and GLP inhibitor (IC50 values are 15 and 20 nM in a ThioGlo assay, respectively). Exhibits >1000-fold selectivity for G9a over SET7, SET8 and SET9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197196-48-7
Formule moléculaire C26H43N7O2
Spécification
Nom chimique ou matériau UNC 0224
Quantité 50 mg
Poids de la formule 485.67
Pureté >98%
Poids moléculaire 485.677