Learn More
Acide undécanoïque, 98%
Code produit 11483584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483584 250 g 250g
11473584 50 g 50g
15413037 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483584 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11244.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 112-37-8 | C11H22O2 | 186,295 g/mol
L’acide undécanoïque est utilisé comme acide gras non saturé. Il est également utilisé comme intermédiaires des cristaux liquides. Il est utilisé dans la synthèse organique comme agent catalytique et additif pétrochimique. Il est également utilisé dans les produits chimiques des parfumeries et dans les agents anti-fongiques.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’acide undécanoïque est utilisé comme acide gras non saturé. Il est également utilisé comme intermédiaires des cristaux liquides. Il est utilisé dans la synthèse organique comme agent catalytique et additif pétrochimique. Il est également utilisé dans les produits chimiques des parfumeries et dans les agents anti-fongiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs. Maintenir le récipient fermé lorsque le produit n’est pas utilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-37-8
Formule moléculaire C11H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.295
Numéro MDL MFCD00002730
Clé InChI ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
CID PubChem 8180
ChEBI CHEBI:32368
Nom IUPAC Acide undécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecanoic acid
Point de fusion 26°C to 29°C
Point d’ébullition 283°C to 285°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 250 g
Beilstein 1759287
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 186.3
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement