Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide undécylénique, 99 %
Code produit 10317570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10317570 500 g Flacon en verre 500g
10265480 250 g Flacon en verre 250g
10618064 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10317570 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 154495000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.15€
    54.65€ / 500g
    Économisez 10.50€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-38-9
Formule moléculaire C11H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.28
Numéro MDL MFCD00004442
Clé InChI FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
CID PubChem 5634
ChEBI CHEBI:35045
Nom IUPAC Acide undec-10-énoïque
SMILES C=CCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecylenic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 24.5°C
Couleur Jaune
Densité 0.9110g/mL
Point d’ébullition 275.0°C
Point d’éclair 148°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CH(CH2)8CO2H
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4480
Quantité 500 g
Merck Index 15, 10033
Gravité spécifique 0.911
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,benzene,with fixed and volatile oils
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à faible fusion ou liquide