Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide undécylénique, 99 %
Code produit 10618064 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10618064 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
10265480 250 g Flacon en verre 250g
10317570 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10618064 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 154490025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-38-9
Formule moléculaire C11H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.28
Numéro MDL MFCD00004442
Clé InChI FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
CID PubChem 5634
ChEBI CHEBI:35045
Nom IUPAC Acide undec-10-énoïque
SMILES C=CCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecylenic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 24.5°C
Couleur Jaune
Densité 0.9110g/mL
Point d’ébullition 275.0°C
Point d’éclair 148°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire H2C=CH(CH2)8CO2H
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4480
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15, 10033
Gravité spécifique 0.911
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,benzene,with fixed and volatile oils
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à faible fusion ou liquide