Learn More
Sartorius™ Grille support de drain de sortie
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Modèle:
17147
17149
Diamètre (métrique) de la membrane:
25 mm/24 mm
50 mm/47 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Product Type: Replacement Screen Kits
- Material: PTFE (Main Ring), PTFE/Stainless Steel (Drain Screen, Support Screen), Silicone (O-Ring)
- Includes: Support Screen, Drain Screen, Main Ring, O-Ring
- For Use With (Equipment): Sartorius™ Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour S16315 |
| Matériau | PTFE, Acier inoxydable, Silicone |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Filtration sous vide |
| Capacité | Series 16315 Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes |
| Comprend | Main Ring, Drain Screen, Support Screen, O-Ring |
| Modèle | 17149 |
| Type | Screen Kit |
| Diamètre (métrique) de la membrane | 25 mm/24 mm |