Learn More
Köttermann Armoire pour acides et bases sous le banc
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
515 x 600 x 720 mm
515 x 900 x 720 mm
520 x 450 x 720 mm
515 x 1100 x 720 mm
515 x 1200 x 720 mm
515 x 1400 x 720 mm
Configuration:
1 porte à charnière droite, 1 coulisse
1 porte à charnière droite, 1 tiroir pour récipients
1 porte à charnière droite, 2 coulisses
1 porte à charnière droite, 2 tiroirs
1 porte à charnière gauche, 1 coulisse
1 porte à charnière gauche, 1 tiroir pour récipients
1 porte à charnière gauche, 2 coulisses
1 porte à charnière gauche, 2 tiroirs
2 portes, 3 tiroirs
2 portes, 3 tiroirs (1 pour les récipients)
2 portes, 4 tiroirs
Comprend:
Absence de ventilateur
Ventilateur
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stockage sûr des substances dangereuses corrosives et ininflammables, avec séparation des acides et des bases
- Carcasses d’armoire et plateaux coulissants en polypropylène résistant
- Tiroirs étanches sur bandes de PTFE à faible frottement avec butée de sortie
- Élimination des vapeurs agressives grâce à une ventilation optionnelle avec un ventilateur externe
- Serrures et charnières résistantes à la corrosion
- Idéal pour une installation sous des sorbonnes de haute performance
Spécification
Spécification
| Configuration | 1 porte à charnière gauche, 1 coulisse |
| Dimensions (P x L x H) | 520 x 450 x 720 mm |
| Modèle de porte | À charnières, Tiroir |
| À utiliser avec (application) | Stockage des acides et des bases |
| Comprend | Absence de ventilateur |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |