Learn More
Köttermann Armoire pour acides et bases sous le banc
Code produit. 17392169
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
515 x 600 x 720 mm
515 x 900 x 720 mm
520 x 450 x 720 mm
515 x 1100 x 720 mm
515 x 1200 x 720 mm
515 x 1400 x 720 mm
Configuration:
1 porte à charnière droite, 1 coulisse
1 porte à charnière droite, 1 tiroir pour récipients
1 porte à charnière droite, 2 coulisses
1 porte à charnière droite, 2 tiroirs
1 porte à charnière gauche, 1 coulisse
1 porte à charnière gauche, 1 tiroir pour récipients
1 porte à charnière gauche, 2 coulisses
1 porte à charnière gauche, 2 tiroirs
2 portes, 3 tiroirs
2 portes, 3 tiroirs (1 pour les récipients)
2 portes, 4 tiroirs
Comprend:
Absence de ventilateur
Ventilateur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17392169
Marque: Köttermann 3770021
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquée en polypropylène durable, cette armoire pour acides et bases est conçue pour résister aux conditions agressives produites par les vapeurs d’acides corrosifs.Les plateaux coulissants étanches offrent un accès facile tout en minimisant les risques pour la santé et la sécurité.
  • Stockage sûr des substances dangereuses corrosives et ininflammables, avec séparation des acides et des bases
  • Carcasses d’armoire et plateaux coulissants en polypropylène résistant
  • Tiroirs étanches sur bandes de PTFE à faible frottement avec butée de sortie
  • Élimination des vapeurs agressives grâce à une ventilation optionnelle avec un ventilateur externe
  • Serrures et charnières résistantes à la corrosion
  • Idéal pour une installation sous des sorbonnes de haute performance
Spécification
Configuration 1 porte à charnière gauche, 2 coulisses
Dimensions (P x L x H) 520 x 450 x 720 mm
Modèle de porte À charnières, Tiroir
À utiliser avec (application) Stockage des acides et des bases
Comprend Absence de ventilateur