Learn More
BICASA Armoire sous paillasse sur roulettes
Code produit. p-200080446 Tous les produits BICASA Produits
Click to view available options
Couleur:
Anthracite
Bleu
Gris clair
Rouge
Dimensions (P x L x H):
1 200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Côté charnière:
Droite
Gauche
Gauche et droite
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30057540
Marque: BICASA TN.DL.0600.630A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Undercounter Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body.
  • Undercounter cabinets on casters
  • EN 16121:2017 certified and/or complied
  • Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height 100 mm
  • Doors: 270° opening - Automatic hold-closing hinges
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
Spécification
Type de produit Armoire de stockage mobile
Couleur Anthracite
Type de hotte Underbench cabinet
Dimensions (P x L x H) 600 x (500 + 20) x 630 mm
Côté charnière Gauche
Nbre de portes 1
Nbre de tiroirs Aucun
Largeur (impériale) 23.6 in.
Largeur (métrique) 600 mm
Avec roulettes Oui
Matériau Melamine