Learn More
BICASA Armoire à tiroir sous paillasse sur roulettes
Code produit. 30057566 Tous les produits BICASA Produits
Click to view available options
Couleur:
Anthracite
Bleu
Gris clair
Rouge
Dimensions (P x L x H):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30057566
Marque: BICASA TN.DW.0600.760B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Undercounter Drawer Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body and drawers with soft closing and single lock.
  • Undercounter cabinets on casters
  • Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height mm 100
  • Central locking system as standard
  • Anti-tilt safety system to open only one drawer at a time
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
Spécification
Type de produit Armoire de stockage mobile
Couleur Bleu
Type de hotte Underbench cabinet
Dimensions (P x L x H) 600 x (500 + 20) x 760 mm
Nbre de portes 1
Nbre de tiroirs 4
Largeur (impériale) 23.6 in.
Largeur (métrique) 600 mm
Avec roulettes Oui
Matériau Melamine