Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plaque chauffante à agitation numérique sous-graduation, 230 V
Code produit. 17322681
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Alliage d’aluminium
Vitrocéramique
max. (métrique):
0°C à 325°C
0°C à 450°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17322681
Marque: Cole-Parmer™ Stuart™ 0480762
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réglage de la température réelle et contrôle précis de l’agitation dans une conception compacte et empilable qui occupe moins d’espace de paillasse/stockage. Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande, le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsque l’unité est débranchée.
  • La conception compacte et empilable prend moins d’espace de stockage et encombre moins la paillasse
  • La conception en plaque carrée permet une flexibilité des tailles et des combinaisons de récipients
  • Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande
  • Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsque l’unité est débranchée
  • La plaque supérieure en céramique de verre est résistante aux produits chimiques et reste froide sur les bords
  • La plaque supérieure en aluminium revêtu permet un chauffage rapide et une meilleure uniformité de la température
  • Vitré avec BioCote™ pour assurer une protection antimicrobienne
  • Conçu avec un boîtier en aluminium résistant pour une longévité élevée
  • Indice IP32 pour la résistance à l’eau et à la poussière
  • La plaque supérieure mesure 15 x 15 cm
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Vitrocéramique
Tension 230 V
Fonctions de sécurité Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché
Modèle UC152D
max. (métrique) 0°C à 450°C
Fréquence 50 Hz
Puissance 550 W
Type Agitateur à plaque chauffante
Forme Carré
Type de bouchon UE
Taille max. du récipient 15 L
Plage d’agitation 100 à 2 000 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 24,8 x 17,2 x 12,2 cm
Affichage Numérique