Learn More
Masterflex™ Adaptateurs filetés UNF mâles en PVDF
Associez ces adaptateurs filetés mâles économiques en PVDF à une tubulure flexible pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi). Les adaptateurs filetés UNF mâles se glissent dans la tubulure souple. Grâce à son élasticité, la tubulure est maintenue sur le raccord pour les installations à basse pression.
Marque: Masterflex™ 30704-88
Description
- Adaptateur filetage mâle UNF vers raccord cannelé
- Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
- Excellente résistance chimique
- Temp. : –62 à 129°C
- Stérilisé par traitement à l’oxyde d’éthylène ou à l’autoclave