Learn More
Duran™ Éprouvettes de mesure non graduées
Ces éprouvettes de mesure sont destinées au maintien et à la mesure de quantités variables de liquides en laboratoire.
88.30€ - 142.00€
Spécification
Base Type | Hexagonale |
---|---|
Type | Éprouvette de mesure non graduée |
À utiliser avec (application) | Laboratoires |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nb par paquet | 10/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15503162
|
Duran™
213912477 |
100 ml |
88.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15513162
|
Duran™
213913679 |
250 ml |
142.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sans graduation
- Les tolérances de teneur en volume pour les éprouvettes de mesure et à mélange sont conformes aux limites de précision des normes DIN et ISO
- Robuste, pratiquement inerte et exceptionnellement résistante aux températures élevées
- Excellente résistance à la corrosion
- En verre borosilicaté 3.3
- La large base hexagonale comporte trois pieds pour augmenter la stabilité et empêcher l’éprouvette de rouler
Spécification
Hexagonale | |
Laboratoires | |
10/boîte |
Éprouvette de mesure non graduée | |
Verre borosilicaté | |
DIN EN ISO 4788 |