Learn More
Hughes Unheated Emergency Safety Shower
Floor mounted unheated emergency safety shower, suitable for use in all applications.
535.26€ - 970.44€
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17702358
|
Hughes
HSHS0018GS |
Acier inoxydable |
970.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17712358
|
Hughes
HSHS0018GV |
Acier galvanisé |
535.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Floor mounted unheated emergency safety shower
- ANSI compliant model ideal for use in indoor applications not subject to the possibility of freezing or overheating
- Delivers the ANSI recommended 76 liters per minute of potable water
- Available with either galvanised powder coated mild steel (G) or stainless steel (GS) pipework
Spécification
Sol | |
Douche de sécurité |