Learn More
Abeba™ Chaussures6 1740 UNI
Code produit 15713299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15713299 35 1 paire
15723299 36 1 paire
15755248 37 1 paire
15765248 38 1 paire
15775248 39 1 paire
15687668 40 1 paire
15697668 41 1 paire
15785248 42 1 paire
15757537 43 1 paire
15795248 44 1 paire
15705258 45 1 paire
15767537 46 1 paire
15733299 47 1 paire
15743299 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15713299 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 1740/35
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibre
  • Blanc
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort remplaçable M (réf. 350122)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
  • **Pointure 35 avec semelle intérieure Wave remplaçable (art. 3576)
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Couleur Blanc
Matériau Microfibre
Dimensions 35
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 1740
Matériau au niveau des orteils Acier