Learn More
Abeba™ Chaussures6 31761 UNI
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Cuir fonctionnel avec motif en nid d'abeille
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort remplaçable M (réf. 350122)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Anti-rayures
- **Pointure 35 avec semelle intérieure Wave remplaçable (art. 3576)
- Hydrofuge
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 37 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 31761 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |