Learn More
Abeba™ Chaussures6 36780 UNI
Code produit 15690638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15690638 39 1 paire
15650638 35 1 paire
15660638 36 1 paire
15670638 37 1 paire
15680638 38 1 paire
15600648 40 1 paire
15610648 41 1 paire
15620648 42 1 paire
15630648 43 1 paire
15640648 44 1 paire
15650648 45 1 paire
15660648 46 1 paire
15670648 47 1 paire
15680648 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15690638 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 36780/39
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La chaussure avec dissipation électrostatique comprend une doublure spéciale avec ions d'argent qui absorbent la transpiration et permet au pied de respirer.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Microfibre
  • Blanc
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort remplaçable M (article n° 350112)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Couleur Blanc
Matériau Microfibre
Dimensions 39
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 36780