Learn More
ABEBA™ Sneakers de travail anthracites Uni6 O2 ESD
Description
- Chaussures de travail confortables et légères
- Conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012, O2, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Tissu anthracite tricoté, respirant et hydrofuge
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Spécification
| Couleur | Anthracite |
| Matériau | Tissu tricoté |
| Dimensions | 35 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20347 : 2012 O2 SRC, classe climatique antistatique 1 de la norme EN ISO 61340 |
| Sexe | Unisexe |
| Type de cheville | Formateurs |
| Waterproof | Hydrofuge |
| Type de produit | O2 SRC ESD |