Få mere at vide
Få mere at vide
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires Uni6 S3
Beskrivelse
- Confort, sécurité et style
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S3, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Tissu hydrofuge et résistant aux déchirures
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 SB SRC ESD |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Matériau des œillets | Acier |
| Matériau de revêtement | Doublure aux ions d’argent respirant |
| Type d’ergot | Rembourré |
| Matériau | Textile |
| Dimensions | 35 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?