Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires Uni6 S3
Code produit 16397971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16397971 42 1 paire
16327971 35 1 paire
16337971 36 1 paire
16347971 37 1 paire
16357971 38 1 paire
16367971 39 1 paire
16377971 40 1 paire
16387971 41 1 paire
16307981 43 1 paire
16317981 44 1 paire
16327981 45 1 paire
16337981 46 1 paire
16347981 47 1 paire
16357981 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16397971 Fournisseur ABEBA™ Code fournisseur 31628/42
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ABEBA™ sneakers de sécurité noires S3 Uni6 sont conçues en tissu noir hydrofuge et résistant aux déchirures avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
  • Confort, sécurité et style
  • Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S3, SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
  • Tissu hydrofuge et résistant aux déchirures
  • Embout de sécurité en acier (200 joules)
  • Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
  • Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
  • Traitement Sanitized
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2012 ESD S3 SRC
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
Matériau des œillets Acier
Matériau de revêtement Doublure aux ions d’argent respirant
Type d’ergot Rembourré
Matériau Textile
Dimensions 42
Caractéristiques de la semelle Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique
Matériau de la semelle Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique
Modèle Formateur
Matériau au niveau des orteils Acier
Quantité d’emballage 1 paire
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2012
Résistant à Eau
Waterproof Oui