Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires Uni6 S3 ESD
Code produit 17151175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17151175 37 1 paire
17131175 35 1 paire
17141175 36 1 paire
17131185 45 1 paire
17141185 46 1 paire
17151185 47 1 paire
17161185 48 1 paire
17161175 38 1 paire
17171175 39 1 paire
17181175 40 1 paire
17191175 41 1 paire
17101185 42 1 paire
17111185 43 1 paire
17121185 44 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17151175 Fournisseur ABEBA™ Code fournisseur 31676/37
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sneakers hydrofuges respirantes en tissu tricoté, semelle extérieure en PU/TPU antidérapante, embout de sécurité en acier et semelle intermédiaire en anti-perforation textile
  • Conçu pour la sécurité et le confort
  • Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S3, SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340
  • Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
  • Tissu tricoté, respirant et hydrofuge
  • Embout de sécurité en acier (200 J)
  • Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
  • Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Couleur Noir
Matériau Tissu tricoté
Dimensions 37
Matériau au niveau des orteils Acier
Certifications / conformité (Europe) ESD selon la norme 61340, classe climatique 1, EN ISO 20345 : 2012 S3 SRC
Sexe Unisexe
Type de cheville Formateurs
Waterproof Hydrofuge
Type de produit S3 SRC ESD