Learn More
ABEBA™ Sneakers de travail bleues O1 Uni6
Code produit 16398161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16398161 45 1 paire
16398151 35 1 paire
16308161 36 1 paire
16318161 37 1 paire
16328161 38 1 paire
16338161 39 1 paire
16348161 40 1 paire
16358161 41 1 paire
16368161 42 1 paire
16378161 43 1 paire
16388161 44 1 paire
16308171 46 1 paire
16318171 47 1 paire
16328171 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16398161 Fournisseur ABEBA™ Code fournisseur 36773/45
Expédition estimée: 19-11-2026
ABEBA™ sneakers de travail bleues O1 Uni6 en maille tricotée hydrofuge avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
  • Respirabilité, légèreté, confort
  • Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O1 FO, SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
  • Bon rembourrage
  • Absorption d’énergie dans la surface du talon
  • Maille tricotée respirante et hydrofuge
  • Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
  • Traitement Sanitized
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Certifications/Conformité CE FR ISO20347:2012, O1, FO, SRC, ESD
Type de bouchon Lacets
Couleur Bleu
Matériau des œillets Acier inox
Matériau de revêtement Doublure aux ions d’argent respirant
Matériau Textile
Dimensions 45
Caractéristiques de la semelle Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs
Matériau de la semelle Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique
Modèle Sneakers
Quantité d’emballage 1 paire
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20347 : 2012 ; DIN FR 61340