Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité S1 Uni6
Code produit 16398041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16398041 42 1 paire
16328041 35 1 paire
16338041 36 1 paire
16348041 37 1 paire
16358041 38 1 paire
16368041 39 1 paire
16378041 40 1 paire
16388041 41 1 paire
16308051 43 1 paire
16318051 44 1 paire
16328051 45 1 paire
16338051 46 1 paire
16348051 47 1 paire
16358051 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16398041 Fournisseur ABEBA™ Code fournisseur 31772/42
Expédition estimée: 27-11-2026
ABEBA™ sneakers de sécurité blanches S1 Uni6 sont conçues en maille tricotée hydrofuge blanche avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
  • Confort et respirabilité
  • Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S1, SRC
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
  • Maille tricotée blanche respirant et hydrofuge
  • Embout de sécurité en acier (200 joules)
  • Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
  • Traitement Sanitized
  • Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2012 ESD S1 SRC
Type de bouchon Lacets
Couleur Blanc
Matériau des œillets Acier
Matériau de revêtement Doublure aux ions d’argent respirant
Type d’ergot Rembourré
Matériau Textile
Dimensions 42
Caractéristiques de la semelle Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique
Matériau de la semelle Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique
Modèle Sneakers
Matériau au niveau des orteils Acier
Quantité d’emballage 1 paire
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345 : 2012 ; DIN FR 61340