Learn More
Uvex™ Gants de sécurité Unilite Thermo HD
Code produit 17220491 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17220491 9 10 paires
17210491 8 10 paires
17230491 10 10 paires
17240491 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17220491 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 6094209
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La fabrication en coton / tissu éponge et en acylique, à deux couches offre une protection dans les applications d’environnements froids. Le revêtement en PVC sur la paume et l’arrière de la main améliore la préhension et reste flexible même à basse température.
  • La fabrication en coton / tissu éponge et en acylique, à deux couches offre une protection fiable dans les applications froides
  • Le revêtement en PVC sur la paume et les doigts améliore la préhension
  • Les gants restent confortables et flexibles, même à basse température
  • Assure une isolation thermique en contact direct avec des objets froids
  • Protection mécanique pour les tâches lourdes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 511 : 12X
Applications Industrie
Coating Material PVC
Couleur Orange, Noir
Matériau Acrylique, Tissu éponge
Dimensions 9
Norme EN388 3231X
À utiliser avec (application) Environnements froids, fabrication, fonctionnement du chariot élévateur et réfrigération
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Maille
Séries Unilite Thermo HD