Description
- La fabrication en coton / tissu éponge et en acylique, à deux couches offre une protection fiable dans les applications froides
- Le revêtement en PVC sur la paume et les doigts améliore la préhension
- Les gants restent confortables et flexibles, même à basse température
- Assure une isolation thermique en contact direct avec des objets froids
- Protection mécanique pour les tâches lourdes
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 511 : 12X |
| Applications | Industrie |
| Coating Material | PVC |
| Couleur | Orange, Noir |
| Matériau | Acrylique, Tissu éponge |
| Dimensions | 11 |
| Norme EN388 | 3231X |
| À utiliser avec (application) | Environnements froids, fabrication, fonctionnement du chariot élévateur et réfrigération |
| Sexe | Unisexe |
| Type de manchette de gant | Maille |
| Afficher plus |