Learn More
uvex Gants de sécurité Unilite Thermo Plus Cut C
Code produit 17270461 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17270461 11 10 paires
17230461 7 10 paires
17240461 8 10 paires
17250461 9 10 paires
17260461 10 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17270461 Fournisseur uvex Code fournisseur 6059111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    124.55€ / 10 paires
    Économisez 12.45€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Les gants de sécurité hivernaux associent une protection contre les risques thermiques et une protection contre les coupures de niveau C. Le revêtement en polymère améliore la préhension et reste flexible même à basse température.
  • Les gants de sécurité hivernaux associent une protection thermique et une protection contre les coupures de niveau C
  • Le revêtement en polymère robuste reste flexible même à basse température
  • La doublure acrylique assure l'isolation en cas de contact direct avec des objets froids.
  • Meilleure préhension dans les zones sèches ou légèrement humides
  • Fabrication à double couche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 511 : 02X
Applications Industriel
Coating Material Polymère
Couleur Vert, Noir
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Matériau Polyamide, Verre
Type de produit Gants résistants au froid
Dimensions 11
Norme EN388 3X42C
À utiliser avec (application) Fabrication, fonctionnement du chariot élévateur, tôlerie et réfrigération
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Acrylique
Séries Unilite Thermo Plus Cut C