Learn More
uvex Gants de sécurité Unilite Thermo Plus
Code produit p-9618005 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Conditionnement:
1 pièce
10 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17280461 7 10 paires
15377132 9 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17280461 Fournisseur uvex Code fournisseur 6059207
La composition du matériau en deux couches comprend de l’acrylique et de la laine vierge pour garantir un climat agréable à la main et un meilleur confort de l’utilisateur. Le revêtement en polymère offre une résistance mécanique à l’abrasion et reste fle
  • Les gants sont dotés d’un matériau en deux couches à base d’acrylique et de laine vierge
  • Le revêtement en polymère sur la paume reste flexible même à basse température
  • Le revêtement offre une résistance mécanique à l’abrasion
  • Capacités de préhension améliorées dans les zones sèches ou légèrement humides
  • Assurent une isolation thermique en contact direct avec des objets froids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 511 : 010
Applications Industriel
Coating Material Polymère
Couleur Noir
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Matériau Polyamide, Élasthanne
Type de produit Gants résistants au froid
Dimensions 7
Norme EN388 3131X
À utiliser avec (application) Production, manipulation de chariots élévateurs et réfrigération
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Acrylique, laine
Séries Unilite Thermo Plus