Learn More
Heidolph instruments Circulaires Unimax 2010
Grand modèle qui accepte une charge de 10 kg pour un débit d’échantillons élevé, qui présente une course d’agitation de 20 mm et qui génère un mouvement d’agitation doux pour les échantillons fragiles et accepte les plaques de culture et les flacons Erlenmeyer.
Marque:  Heidolph instruments 542-10020-00
Code produit. 10798781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4630.00€
    2672.00€ / 1 pièce
    Économisez 1958.00€
    42% de réduction
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Modèle de grande taille acceptant des charges de 10 kg pour un débit d’échantillons élevé
  • La course de 20 mm effectue un mouvement d’agitation doux pour les échantillons fragiles et accepte les plaques de culture et les flacons Erlenmeyer.
  • Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur l’écran numérique de 20 à 400 tr/min.
  • Augmentez le débit de vos échantillons grâce à l’accessoire multi-niveaux en option pour une grande variété de tailles de récipients
  • Un minuteur de processus numérique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 mm
30 à 500 tr/min
230 V
Bew. Circulaire Unimax 2010
5 kg
230 V
Agitateur