Learn More
Welch™ Système de pompe à membrane univac
Code produit. 12813453 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Débit:
300/333 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 12813453
Marque: Welch™ 112223
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Structure facile à entretenir. Le système de pompe à membrane Welch™ univac est spécialement développé pour les réseaux de vide.
  • Structure à trois étages de la pompe à membrane résistante aux produits chimiques 4
  • Structure facile à entretenir.
  • Chaque pompe à membrane est dotée d’une vanne de ballast à gaz
  • Mobile, conception compacte, avec couvercle
  • Spécialement développé pour les réseaux de vide
  • Vitesse de pompage : 300/333 L/min
  • Consommation électrique 4A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Ampérage 4 A
Profondeur (métrique) 95 cm
Modèle MPKC 2403 T
Débit 300/333 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 25.5 in.
Hauteur totale (métrique) 65 cm
Largeur totale (impériale) 14.9 in.
Largeur totale (métrique) 38 cm
Type de pompe Pump System
Tension 400 V