Learn More
Heathrow Scientific™ Support de pipette à carrousel universel
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Violet/transparent
Conditionnement:
1 pièce
Description
Une conception élégante et moderne permet à ce support de tenir en toute sécurité presque toutes les marques connues de pipettes sur le marché, ce qui le rend vraiment universel tout en ajoutant une touche de couleur à une paillasse. Les inserts des supports supérieurs peuvent être ajoutés ou retirés pour s’adapter à différentes largeurs de pipettes. Le retrait ou le remplacement des pipettes peut être facilement réalisé à une seule main grâce à une tête rotative et à une base stable et pondérée. Le support peut être simplement déplacé tout en maintenant les pipettes en place grâce à une poignée rapide permettant à l’utilisateur de saisir et de procéder. Le support de pipette est fourni avec des feuilles supérieures supplémentaires pour permettre plusieurs options de configuration de codage couleur ainsi qu’un changement de couleur dans votre espace de travail, pour un peu plus de plaisir.
- Idéal pour les laboratoires qui ne souhaitent pas être liés à une marque spécifique de pipettes ou qui travaillent déjà avec plusieurs marques
- La base lestée permet le retrait ou le remplacement facile des pipettes, d’une seule main
- Les pipettes sont maintenues en position verticale pour empêcher la contamination
- Rotation pratique de la tête du support pour sélectionner ou stocker les pipettes
- Poignée à prise rapide permettant de déplacer le support pour pipettes (chargé ou vide)
- Des options de couleurs assorties permettent de placer les pipettes selon un code couleur
- Le support n’est pas autoclavable mais peut être nettoyé à l’eau et au savon ou avec des désinfectants de laboratoire courants
- En ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
- Brevet américain en instance
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Néant |
| Description | Support supérieur : assorti, Support inférieur : transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Assorties |
| À utiliser avec | Pipettes |
| Type à poignée | Poignée rapide à saisir |
| Matériau | ABS |
| Modèle | 120499 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Portoir pour pipette |
| Afficher plus |