Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Connecteurs universels
Fabriqué en tubulure DURAN™. Les connecteurs universels Lenz Laborglasinstrumente™ sont à utiliser avec des tuyaux de raccordement de diamètres différents.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01601000
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Fabriqué en tubulure DURAN™
- Connecteur universel
Spécification
de 6 à 14 mm | |
110 mm |