Learn More
Corning™ Support de pipette linéaire universel
Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Orange
Transparent
Positions:
4
6
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
Capacité: Pipeteurs à canal unique (6) ou pipeteurs multicanaux (3)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Portoir pour pipette |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Capacité | Pipeteurs à canal unique (6) ou pipeteurs multicanaux (3) |
| Positions | 6 |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Pipettes |
| Quantité | Boîte de 1 |
| Longueur (métrique) | 42,6 cm |
| Largeur (métrique) | 11 cm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction