Learn More
Benchmark Scientific™ Universal Magnetic Platform for Flasks and Tube Racks
Click to view available options
Capacité:
Pinces magnétiques ou MAGic
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Magnetic platform holds magnetic clamps in place
- 16 x 16.5 in., fit Fisherbrand™ IncuShaker 10 L
- Clamps sold separately
Spécification
Spécification
| Capacité | Pinces magnétiques ou MAGic |
| Capacité de tube | Dependent upon Size and Rack |
| Pinces | Works with Magnetic or MAGic Clamps |
| Modèle | BT4010-MR |
| À utiliser avec (application) | Magnetic or MAGic Clamps |
| À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand IncuShaker 10 L |