Learn More
Carl Zeiss™ Cadre de montage universel K
Code produit. 13428938
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dia. des boîtes de Pétri : de 24 à 68mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13428938
Marque: Carl Zeiss™ 4513520000000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation avec des boîtes de Pétri d’un diamètre de 24 à 68 mm
  • Compatible avec les microscopes Axio Observer et Axio Vert
  • Pour boîtes de Pétri de 24 à 68 mm de diamètre
  • Lames d’une longueur maximale de 120 mm
  • Taille du cadre 160 x 110 mm
Spécification
Type Cadre de montage universel K
Dimensions (L x l) 160 x 110 mm
À utiliser avec (équipement) Dia. des boîtes de Pétri : de 24 à 68mm
Longueur (métrique) 160 mm
Largeur (métrique) 110 mm