Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Code produit. 11793554 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0,5 à 5,5
0.5 à 5
1 à 11
1 à 14
4 à 7
5 à 9
6,5 à 10
9 à 13
Format:
Rouleau
Tube
Longueur (métrique):
50 mm
50 mm
5 m
Quantité:
10 paquet
1 rouleau
4 rouleaux
Rouleau de 1
Rouleau de 4
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 11793554
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
  • Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
  • Disponibles dans une variété de formats pour répondre aux besoins individuels
  • Le tableau de référence montre les changements de couleur dans les étapes de pH2
Spécification
Plage de pH 0.5 à 5
Format Rouleau
Quantité Rouleau de 1
Type Grade 911
Longueur (métrique) 5 m
Largeur (métrique) 7 mm