Learn More
OHAUS™ Plateforme universelle
Code produit. 15742469 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
29 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
46 x 46 cm
61 x 45,7 cm
61 x 61 cm
76,2 x 45,7 cm
91,4 x 61 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15742469
Marque: OHAUS™ 30400052
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plateforme universelle OHAUS™ conçue pour contenir des échantillons et de la verrerie de laboratoire.
  • Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des racks pour tubes à essai
  • Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
  • Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
  • Les racks pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateforme
Matériau Acier inoxydable
Profondeur (impériale) 11,00 po
Profondeur (métrique) 29,00 cm
Dimensions (L x l) 29 x 33 cm
Longueur (impériale) 11,00 po
Longueur (métrique) 29,00 cm
Largeur (métrique) 33,00 cm
Description Plateforme universelle, 28 x 33 cm, S/S.
À utiliser avec (application) Universal