Learn More
asecos™ Absorbants universels coussin
Code produit. 17826566 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Poids (métrique):
5 kg
7 kg
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Poids (métrique) unitSize
17826566 5 kg 10 pièces
17806346 7 kg 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 17826566 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 9943
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Efficace pour les universels huiles, l'eau, liquides de refroidissement et des produits chimiques non-agressifs
  • Très forte résistance
  • Adapté pour une utilisation fréquente et durable
  • Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
  • Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
  • Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
  • Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Heavy-duty Cloth
Type Universal Sorbent Pillow
Longueur (impériale) 18.11 in.
Longueur (métrique) 460.00 mm
Largeur (impériale) 18.11 in.
Largeur (métrique) 460.00 mm
Poids (impériale) 11.02 lb.
Poids (métrique) 5 kg