Learn More
asecos™ Absorbants universels coussin
Code produit. p-200003738 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
5 kg
7 kg
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 17806346
Marque: asecos™ 9944
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Efficace pour les universels huiles, l'eau, liquides de refroidissement et des produits chimiques non-agressifs
  • Très forte résistance
  • Adapté pour une utilisation fréquente et durable
  • Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
  • Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
  • Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
  • Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Heavy-duty Cloth
Type Universal Sorbent Pillow
Longueur (impériale) 9.84 in.
Longueur (métrique) 250.00 mm
Largeur (impériale) 9.84 in.
Largeur (métrique) 250.00 mm
Poids (impériale) 15.43 lb.
Poids (métrique) 7 kg