Learn More
asecos™ Absorbants universels rouleaux pré-découpés
Code produit. p-200003735 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
45 m
90 m
Largeur (métrique):
400,00 mm
800,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 17896536
Marque: asecos™ 9949
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Efficace pour les universels huiles, l'eau, liquides de refroidissement et des produits chimiques non-agressifs
  • Très forte résistance
  • Adapté pour une utilisation fréquente et durable
  • Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
  • Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
  • Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
  • Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Couleur Vert
Matériau Heavy-duty Cloth
Type Universal Sorbent Roll
Longueur (impériale) 147.64 ft.
Longueur (métrique) 45 m
Largeur (impériale) 15.75 in.
Largeur (métrique) 400,00 mm
Poids (impériale) 33.07 lb.
Poids (métrique) 15 kg