Learn More
asecos™ Absorbants universels boudin
Code produit. p-200003737 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,2 m
3 m
Conditionnement:
15 pièces
6 pièces
Code produit. 17896566
Marque: asecos™ 9954
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Efficace pour les universels huiles, l'eau, liquides de refroidissement et des produits chimiques non-agressifs
  • Très forte résistance
  • Adapté pour une utilisation fréquente et durable
  • Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
  • Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
  • Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
  • Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Couleur Gris
Matériau Heavy-duty Cloth
Type Universal Sorbent Sock
Longueur (impériale) 3.94 ft.
Longueur (métrique) 1,2 m
Largeur (impériale) 2.95 in.
Largeur (métrique) 75.00 mm
Poids (impériale) 11.02 lb.
Poids (métrique) 5 kg