Description
- Support universel en H Heidolph S2 pour agitateurs à tige
- Accessoire pour agitateur à tige Hei-Torque
- Présente une longueur fixe de 700 mm et un diamètre de tube de 25 mm
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 700 mm |
| Hauteur (impériale) | 2.3 ft. |
| Longueur (impériale) de la base | 14.6 in. |
| Longueur (métrique) de la base | 370 mm |
| Diamètre (impériale) de la tige | 1 in. |
| Diamètre (métrique) de la tige | 25 mm |
| Type de produit | Support universel |
| À utiliser avec (équipement) | Hei-Torque Overhead Stirrer |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (impériale) | 12.8 lb. |
| Afficher plus |