Learn More
Fisherbrand™ Joint de roulement de rechange pour guide d’agitateur universel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour arbre : 12 - 16 mm
Température (métrique):
-200°C à +280°C
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Joint de roulement de rechange pour guide d’agitateur universel Fisherbrandtrade; |
| À utiliser avec (équipement) | Pour arbre : 12 - 16 mm |
| Quantité | 1 |
| Température (métrique) | -200°C à +280°C |