Learn More
Descrizione
- Tissu non tissé et extensible aéré
- Esthétique agréable tout en dissimulant la tête et les cheveux
- Coutures repliables
- Réglage de la hauteur en retournant le bord
- Composé de 80 % de viscose et de 20 % de copolymère d’éthylène-acétate de vinyle
- 40 g/m2 (poids de tissu)
- Fabriqué en France
Specifica
Specifica
| Matériau | Copolymère de viscose |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de conception | Bonnet |
| Certifications/Conformité | CE, (UE) 2017/745 |
| Quantité | 100/paquet |
| Comprend | Boîte de charlottes et distributeurs |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?