Description
- Tissu non tissé et extensible aéré
- Esthétique agréable tout en dissimulant la tête et les cheveux
- Coutures repliables
- Réglage de la hauteur en retournant le bord
- Composé de 80 % de viscose et de 20 % de copolymère d’éthylène-acétate de vinyle
- 40 g/m2 (poids de tissu)
- Fabriqué en France
Spécification
Spécification
| Matériau | Viscose, copolymère |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Usage unique |
| Type de conception | Bonnet |
| Certifications/Conformité | CE, (UE) 2017/745 |
| Quantité | 100/paquet |
| Comprend | Boîte de charlottes et distributeurs |